Merck
200409
Sigma-Aldrich
Polycaprolactone triol
average Mn ~900
About This Item
Fórmula lineal:
C2H5C[CH2O[CO(CH2)5O]nH]3
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
mol peso
average Mn ~900
índice de refracción
n20/D 1.476
temperatura de transición
softening point 30 °C
densidad
1.08 g/mL at 25 °C
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
424.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
218 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
In the past two decades, tissue engineering and regenerative medicine have become important interdisciplinary fields that span biology, chemistry, engineering, and medicine.
Innovations in polymer technology have had a significant impact on the advancement of novel drug delivery systems.