Merck
199001
Sigma-Aldrich
Sodium phenylpyruvate
98%
Sinónimos:
2-Oxo-3-phenylpropanoic acid, Phenylpyruvic acid sodium salt
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH2COCOONa
Número de CAS:
Peso molecular:
186.14
Beilstein:
4770978
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
Ensayo
98%
mp
>300 °C (lit.)
cadena SMILES
[Na+].[O-]C(=O)C(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C9H8O3.Na/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7;/h1-5H,6H2,(H,11,12);/q;+1/p-1
Clave InChI
MQGYVGKMCRDEAF-UHFFFAOYSA-M
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)