Merck
198110
Sigma-Aldrich
Sudan III
Dye content 85 %
Sinónimos:
1-[4-(Phenylazo)phenylazo]-2-naphthol, Cerasin Red, Fat Ponceau G, Fat Soluble Sudan, Scarlet B, Solvent Red 23, Sudan G, Sudan Red BK, Tony Red
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H16N4O
Número de CAS:
Peso molecular:
352.39
Número de índice de color:
26100
Beilstein:
931185
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
composición
Dye content, 85%
mp
199 °C (dec.) (lit.)
λmáx.
354 nm
507 nm (2nd)
cadena SMILES
Oc1ccc2ccccc2c1\N=N\c3ccc(cc3)\N=N\c4ccccc4
InChI
1S/C22H16N4O/c27-21-15-10-16-6-4-5-9-20(16)22(21)26-25-19-13-11-18(12-14-19)24-23-17-7-2-1-3-8-17/h1-15,27H/b24-23+,26-25+
Clave InChI
FHNINJWBTRXEBC-QSZPNPOGSA-N
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)