Merck
197033
Sigma-Aldrich
3-(Pyrrol-1-ylmethyl)pyridine
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H10N2
Número de CAS:
Peso molecular:
158.20
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
mp
59-64 °C (lit.)
cadena SMILES
C(c1cccnc1)n2cccc2
InChI
1S/C10H10N2/c1-2-7-12(6-1)9-10-4-3-5-11-8-10/h1-8H,9H2
Clave InChI
PJVWPGGKILHMKW-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
3-(Pyrrol-1-ylmethyl)pyridine (pmp) was used in the synthesis of:
  • electronically conducting copolymer films of [Ru(2,2′-bipyridine)2 (3-{pyrrol-1-ylmethyl} pyridine)Cl]+[1]
  • electronically conductive anion exchange polymers[2]
  • 1-methyl-3-(pyrrol-1-ylmethyl)pyridinium (MPP) iodide, used for preparation of poly[1-methyl-3-(pyrrol-1-ylmethyl)pyridinium] chloride films[3]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Current enhancing effect of poly [1-methyl-3-(pyrrol-1-ylmethyl) pyridinium] films on the electrode reaction of anthraquinonedisulfonate.
Komura T, et al.
Journal of Electroanalytical Chemistry, 478(1), 9-16 (1999)
Electronically conductive anion exchange polymers based on polypyrrole: Preparation, characterization, electrostatic binding of ferrocyanide and electrocatalysis of ascorbic acid oxidation.
Mao H and Pickup PG.
J. Electroanal. Chem. Interfac. Electrochem., 265(1), 127-142 (1989)
Conducting polypyrrole films containing [Ru (2, 2'-bipyridine)2(3-{pyrrol-1-ylmethyl} pyridine) Cl]+: Electrochemistry, spectroelectrochemistry, electronic conductivity, and ionic conductivity.
Ochmanska J and Pickup PG.
J. Electroanal. Chem. Interfac. Electrochem., 271(1), 83-105 (1989)