112437
4-Ethylpyridine
98%
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Análisis
98%
índice de refracción
n20/D 1.501 (lit.)
bp
168 °C (lit.)
densidad
0.942 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCc1ccncc1
InChI
1S/C7H9N/c1-2-7-3-5-8-6-4-7/h3-6H,2H2,1H3
Clave InChI
VJXRKZJMGVSXPX-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
122.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
50 °C - closed cup