196924
2-Amino-5-ethyl-1,3,4-thiadiazole
97%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
mp
200-203 °C (lit.)
cadena SMILES
CCc1nnc(N)s1
InChI
1S/C4H7N3S/c1-2-3-6-7-4(5)8-3/h2H2,1H3,(H2,5,7)
Clave InChI
QXTRPGAMVIONMK-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?