Merck
196266
Sigma-Aldrich
2-(4-Chloro-3-nitrobenzoyl)benzoic acid
98%
About This Item
Fórmula lineal:
ClC6H3(NO2)COC6H4CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
305.67
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Análisis
98%
mp
198-201 °C (lit.)
cadena SMILES
OC(=O)c1ccccc1C(=O)c2ccc(Cl)c(c2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H8ClNO5/c15-11-6-5-8(7-12(11)16(20)21)13(17)9-3-1-2-4-10(9)14(18)19/h1-7H,(H,18,19)
Clave InChI
RITAQDHCJBLSSL-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Reduction of 2-(4-chloro-3-nitrobenzoyl)benzoic acid in 5% NaOH aqueous solution in presence of Raney nickel, Pd/Al2O3 and Pt/Al2O3 has been investigated.
Aplicación
2-(4-Chloro-3-nitrobenzoyl)benzoic acid has been used in the preparation of indanthrone derivatives.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
475. Chemistry of indanthrone. Part VI. Alkylsulphonyl-indanthrones.
Bradley W and Nursten HE.
Journal of the Chemical Society, 2177-2185 (1951)
Catalytic Liquid-Phase Reduction of Aromatic Nitro Compounds Containing Highly Reactive Functional Groups.
Zhandarev VV, et al.
Russ. J. Org. Chem., 37(5), 673-676 (2001)