Merck
530913
Sigma-Aldrich
3-Butoxypropionitrile
98%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)3O(CH2)2CN
Número de CAS:
Peso molecular:
127.18
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
98%
índice de refracción
n20/D 1.421 (lit.)
bp
210 °C (lit.)
densidad
0.925 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCOCCC#N
InChI
1S/C7H13NO/c1-2-3-6-9-7-4-5-8/h2-4,6-7H2,1H3
Clave InChI
AWVNJBFNHGQUQU-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
192.9 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
89.4 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Visite la Librería de documentos
Amido-imidol tautomerization by acid-catalyzed addition of nitriles to 16-hydroxyhexadec-cis-9-enoic acid: A novel route for 9-[substituted amido]-16-ol-hexadecanoic acids, and their biological importance and possible industrial utilization.
Hosamani KM and Sattigeri RM.
Industrial & Engineering Chemistry Fundamentals, 44(2), 254-260 (2005)
Understanding and Successfully Applying Materials for Dye-sensitized solar cells.
Desilvestro H, et al.
Material Matters, 9(1), 14-17 (2014)