193674
5-Nitro-1,10-phenanthroline
98%
Sinónimos:
Nitroferroin
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H7N3O2
Número de CAS:
Peso molecular:
225.20
Beilstein:
196245
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Productos recomendados
Ensayo
98%
mp
202-204 °C (lit.)
cadena SMILES
[O-][N+](=O)c1cc2cccnc2c3ncccc13
InChI
1S/C12H7N3O2/c16-15(17)10-7-8-3-1-5-13-11(8)12-9(10)4-2-6-14-12/h1-7H
Clave InChI
PDDBTWXLNJNICS-UHFFFAOYSA-N
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?