Saltar a
1.04343
Methenamine
GR for analysis Reag. Ph Eur
Sinónimos:
Methenamine, Hexamethylenetetramine, Hexamine, Formin, Urotropin
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
100 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
73,80 €
500 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
146,00 €
25 kg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
6270,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H12N4
Número CAS:
Peso molecular:
140.19
UNSPSC Code:
12352005
EC Index Number:
202-905-8
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥99.5% (perchloric acid titration)
Vapor pressure:
<0.01 hPa ( 20 °C)
73,80 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
agency
reag. Ph. Eur.
Quality Segment
vapor pressure
<0.01 hPa ( 20 °C)
assay
≥99.5% (perchloric acid titration)
form
solid
autoignition temp.
390 °C
potency
9200 mg/kg LD50, oral (Rat)
dilution
(for analytical testing)
pH
7-10 (20 °C, 100 g/L in H2O)
transition temp
flash point 250 °C
density
1.33 g/cm3 at 20 °C
bulk density
600 kg/m3
storage temp.
15-25°C
SMILES string
N21CN3CN(C2)CN(C1)C3
InChI
1S/C6H12N4/c1-7-2-9-4-8(1)5-10(3-7)6-9/h1-6H2
InChI key
VKYKSIONXSXAKP-UHFFFAOYSA-N
Application
  • New phosphotetradecavanadate hybrids: crystal structure, DFT analysis, stability and binding interactions with bio-macromolecules.: This article discusses the synthesis and structural analysis of new hybrids involving methenamine, offering potential applications in catalysis and material science (Pessoa JC, 2022).
Analysis Note
Assay (perchloric acid titration): ≥ 99.5 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Appearance: colorless or white to almost white crystalline powder
pH (100 g/l, water): 7.0 - 10.0
Chloride (Cl): ≤ 20 ppm
Sulphate (SO₄): ≤ 50 ppm
Heavy metals (as Pb): ≤ 10 ppm
NH₄ (Ammonium): ≤ 100 ppm
Sulfated ash (800 °C): ≤ 0.05 %
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
14090038.18712H11300
assay
≥99.5% (perchloric acid titration)
assay
-
assay
≥99.0% (perchloric acid titration)
assay
99%
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solid
form
-
form
solid
form
-
pH
7-10 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pH
-
pH
7-10 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pH
-
density
1.33 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
1.33 g/cm3 at 20 °C
density
-
autoignition temp.
390 °C
autoignition temp.
770 °F
autoignition temp.
390 °C
autoignition temp.
770 °F
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methenamine
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Flam. Sol. 2 - Skin Sens. 1B
Clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
482.0 °F - closed cup
flash_point_c
250 °C - closed cup