Merck
193518
Sigma-Aldrich
3-Chlorophenethyl alcohol
98%
Sinónimos:
2-(3-Chlorophenyl)ethanol
About This Item
Fórmula lineal:
ClC6H4CH2CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
156.61
Beilstein:
2042059
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.549 (lit.)
bp
135-137 °C/13 mmHg (lit.)
densidad
1.181 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
hydroxyl
cadena SMILES
OCCc1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C8H9ClO/c9-8-3-1-2-7(6-8)4-5-10/h1-3,6,10H,4-5H2
Clave InChI
NDWAVJKRSASRPH-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
3-Chlorophenethyl alcohol undergoes coupling reaction with dibutylamine[1].
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Mark R Biscoe et al.
Journal of the American Chemical Society, 130(21), 6686-6687 (2008-05-02)
A new class of one-component Pd precatalysts bearing biarylphosphine ligands is described. These precatalysts are air- and thermally stable, are easily activated under normal reaction conditions at or below room temperature, and ensure the formation of the highly active monoligated