Merck
187895
Sigma-Aldrich
3-Bromobenzyl alcohol
99%
About This Item
Fórmula lineal:
BrC6H4CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
187.03
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
99%
formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.584 (lit.)
bp
165 °C/16 mmHg (lit.)
densidad
1.56 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
hydroxyl
cadena SMILES
OCc1cccc(Br)c1
InChI
1S/C7H7BrO/c8-7-3-1-2-6(4-7)5-9/h1-4,9H,5H2
Clave InChI
FSWNRRSWFBXQCL-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
3-Bromobenzyl alcohol was employed in the preparation of tert-butyl 3-(3-bromophenyl)-2-cyanopropanoate and silyl ether.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Iridium catalysed alkylation of 4-hydroxy coumarin, 4-hydroxy-2-quinolones and quinolin-4 (1H)-one with alcohols under solvent free thermal conditions.
Grigg R, et al.
Tetrahedron, 65(36), 7468-7473 (2009)
Rocky J Barney et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 18(20), 7212-7220 (2010-09-14)
Geminal bisphosphonates display varied biological activity depending on the nature of the substituents on the central carbon atom. For example, the nitrogenous bisphosphonates zoledronate and risedronate inhibit the enzyme farnesyl diphosphate synthase while digeranyl bisphosphonate has been shown to inhibit