187291
2-Methyl-3-nitrobenzyl alcohol
99%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3C6H3(NO2)CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
167.16
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Productos recomendados
Ensayo
99%
Formulario
solid
mp
69-73 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
nitro
cadena SMILES
Cc1c(CO)cccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H9NO3/c1-6-7(5-10)3-2-4-8(6)9(11)12/h2-4,10H,5H2,1H3
Clave InChI
QJANIQCEDPJNLO-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
2-Methyl-3-nitrobenzyl alcohol was used to prepare 2-methyl-3-nitrobenzyl cyanide. It was also used in the synthesis of 20-membered macrocyclic thiodepsipeptide.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Oxidation and Claisen condensation products of 3-nitro-o-xylene.
Askam V and Deeks RHL.
J. Chem. Soc. Sect. C, 14, 1935-1936 (1969)
Marc C Kimber et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (5)(5), 591-593 (2008-01-23)
A 20-membered macrocyclic thiodepsipeptide has been synthesized as a model for the southern hemisphere of nosiheptide, the key steps being assembly of an acyclic precursor by amide coupling of indole and thiazole fragments followed by formation of the thiolactone in