Merck
184330
Sigma-Aldrich
4-Fluorophenyl methyl sulfone
97%
About This Item
Fórmula lineal:
FC6H4SO2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
174.19
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
78-81 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
sulfone
cadena SMILES
CS(=O)(=O)c1ccc(F)cc1
InChI
1S/C7H7FO2S/c1-11(9,10)7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5H,1H3
Clave InChI
DPJHZJGAGIWXTD-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
4-Fluorophenyl methyl sulfone was used in the preparation of 4-(4′-trifluoromethoxyphenoxy)phenyl methyl sulfone[1].
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Carol K Wada et al.
Journal of medicinal chemistry, 45(1), 219-232 (2002-01-05)
A novel series of sulfone N-formylhydroxylamines (retrohydroxamates) have been investigated as matrix metalloproteinases (MMP) inhibitors. The substitution of the ether linkage of ABT-770 (5) with a sulfone group 13a led to a substantial increase in activity against MMP-9 but was