Merck
183474
Sigma-Aldrich
2-Nitrophenethyl alcohol
97%
Seleccione un Tamaño
10 G
42,90 €
42,90 €
Precio de catálogo85,80 €Ahorre 50 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 G
42,90 €
About This Item
Fórmula lineal:
O2NC6H4CH2CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
167.16
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
42,90 €
Precio de catálogo85,80 €Ahorre 50 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.5637 (lit.)
bp
267 °C (lit.)
mp
2 °C (lit.)
densidad
1.19 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
OCCc1ccccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H9NO3/c10-6-5-7-3-1-2-4-8(7)9(11)12/h1-4,10H,5-6H2
Clave InChI
SLRIOXRBAPBGEI-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
2-Nitrophenethyl alcohol was used in the synthesis of indoles[1].
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Ruthenium-catalyzed dehydrogenative N-heterocyclization. Indoles from 2-aminophenethyl alcohols and 2-nitrophenethyl alcohols.
Tsuji Y, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 55(2), 580-584 (1990)