Merck
183393
Sigma-Aldrich
Boron tris(trifluoroacetate) solution
1.0 M in trifluoroacetic acid
Sinónimos:
BTFA, Tris[trifluoroacetoxy]borane
About This Item
Fórmula lineal:
(CF3CO2)3B
Número de CAS:
Peso molecular:
349.86
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
Formulario
liquid
concentración
1.0 M in trifluoroacetic acid
densidad
1.521 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
FC(F)(F)C(=O)OB(OC(=O)C(F)(F)F)OC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C6BF9O6/c8-4(9,10)1(17)20-7(21-2(18)5(11,12)13)22-3(19)6(14,15)16
Clave InChI
CWBHKBKGKCDGDM-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reactant for:
  • Trifluoroacetylation of arenes
Envase
The 25 mL Sure/Seal bottle is recommended as a single-use bottle. Repeated punctures will likely result in decreased performance of product.
Información legal
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)