Merck
182141
Sigma-Aldrich
Polyisoprene, cis
97% cis-1,4
About This Item
Fórmula lineal:
[CH2CH=C(CH3)CH2]n
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Formulario
slab/chunk
índice de refracción
n20/D 1.5191
temperatura de transición
Tg −67 °C
Tm 36 °C
densidad
0.91 g/mL at 25 °C
Aplicación
Non-fugitive, reactive plasticizer, rheology modifier for lubricants, reactive binder.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Stefania Pegorin Braga et al.
Brazilian journal of microbiology : [publication of the Brazilian Society for Microbiology], 50(4), 1051-1062 (2019-08-24)
The use of rubber has increased over the years, leading to a series of environmental problems due to its indefinite decomposition time. Bioremediation employing microorganisms have drawn an increasing interest and originated several studies of microbial rubber degradation. Genome sequencing