Merck
SMB00248
Sigma-Aldrich
β-D-Glucopyranosyl taraxinic ester
≥90% (LC/MS-ELSD)
Seleccione un Tamaño
1 MG
455,00 €
455,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 MG
455,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H28O9
Número de CAS:
Peso molecular:
424.44
Código UNSPSC:
12352205
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.25
455,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥90% (LC/MS-ELSD)
Formulario
solid
aplicaciones
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC1=C[C@H]2OC(=O)C(=C)[C@@H]2CCC(=CCC1)C(=O)O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C21H28O9/c1-10-4-3-5-12(6-7-13-11(2)19(26)28-14(13)8-10)20(27)30-21-18(25)17(24)16(23)15(9-22)29-21/h5,8,13-18,21-25H,2-4,6-7,9H2,1H3/b10-8-,12-5+/t13-,14+,15+,16+,17-,18+,21-/m0/s1
Clave InChI
SIOXYUXOHTZOOM-BETKIOCASA-N
Descripción general
Natural product derived from plant source.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)