181498
Polyisobutylene
average Mw ~4,200,000, average Mn ~3,100,000 by GPC/MALLS, average Mv ~4,700,000
About This Item
Productos recomendados
Formulario
slab/chunk
mol peso
average Mn ~3,100,000 by GPC/MALLS
average Mv ~4,700,000
average Mw ~4,200,000
contiene
500 ppm BHT as stabilizer
índice de refracción
n20/D 1.51
densidad
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)=C
InChI
1S/C4H8/c1-4(2)3/h1H2,2-3H3
Clave InChI
VQTUBCCKSQIDNK-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?