Merck
462349
Sigma-Aldrich
Poly(1-decene)
viscosity 50 cSt (40 °C)(lit.)
Seleccione un Tamaño
250 ML
87,60 €
87,60 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 ML
87,60 €
About This Item
Fórmula lineal:
[CH2CH[(CH2)7CH3]]n
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
87,60 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
índice de refracción
n20/D 1.462
Nivel de calidad
viscosidad
50 cSt(40 °C)(lit.)
bp
>316 °C (lit.)
densidad
0.833 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
C(CCCC)CCCC=C
InChI
1S/C10H20/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h3H,1,4-10H2,2H3
Clave InChI
AFFLGGQVNFXPEV-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Poly(1-decene) belongs to the class of polyolefins. It is a thermoplastic.[1]
Aplicación
Poly(1-decene) may be used to estimate the pour point (PP) properties of palm oil methyl esters.[2]
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Polymers: a property database. (2008)
The effect of polymers and surfactants on the pour point of palm oil methyl esters.
Sern C H, et al.
European Journal of Lipid Science and Technology, 109(4), 440-444 (2007)
Preguntas
  1. What is HS CODE
    1 respuesta
    1. The HS or Foreign Trade Commodity Code is listed on the webpage as 3902.90.0050.
      ¿Le ha resultado útil?