Merck
178926
Sigma-Aldrich
3-(Trifluoromethyl)cinnamic acid, predominantly trans
98%
About This Item
Fórmula lineal:
CF3C6H4CH=CHCO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
216.16
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
mp
135-137 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
fluoro
cadena SMILES
OC(=O)\C=C\c1cccc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H7F3O2/c11-10(12,13)8-3-1-2-7(6-8)4-5-9(14)15/h1-6H,(H,14,15)/b5-4+
Clave InChI
KSBWHDDGWSYETA-SNAWJCMRSA-N
Aplicación
3-(Trifluoromethyl)cinnamic acid was used in the synthesis of cinacalcet[1].
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Practical synthesis of the calcimimetic agent, cinacalcet.
Thiel OR, et al.
Tetrahedron Letters, 49(1), 13-15 (2008)