640425
Methyl 2-pyrrolecarboxylate
97%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
97%
formulario
solid
mp
74-78 °C (lit.)
cadena SMILES
COC(=O)c1ccc[nH]1
InChI
1S/C6H7NO2/c1-9-6(8)5-3-2-4-7-5/h2-4,7H,1H3
Clave InChI
VONGYFFEWFJHNP-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable