174602
Phenyl N-phenylphosphoramidochloridate
≥99%
Sinónimos:
N-Phenylphosphoramidochloridic acid phenyl ester
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥99%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
mp
132-134 °C (lit.)
cadena SMILES
ClP(=O)(Nc1ccccc1)Oc2ccccc2
InChI
1S/C12H11ClNO2P/c13-17(15,14-11-7-3-1-4-8-11)16-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H,14,15)
Clave InChI
ZUQYQPGYEFBITH-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Resin-immobilized actinide ligands
- Carboxylic acid anhydrides and their derivatives
- Thiadiaminooxopyrimidine derivatives for antitumor activity
- Polyanhydrides via dehydrative coupling agents
Reactant for:
- One-pot conversion of pyrimidinones to pyrimidines
- Conversion to alkyl Ph diester
Catalyst for polymerization reactions
Involved in biological studies for chymotrypsin binding and inhibition
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?