Merck
174092
Sigma-Aldrich
2-Pentyl acetate
99%
Sinónimos:
1-Methylbutyl acetate, 2-Pentyl acetat, sec.-Pentyl acetat
About This Item
Fórmula lineal:
CH3COOCH(CH3)CH2CH2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
130.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
99%
Formulario
liquid
disponibilidad
available only in EU
cadena SMILES
O=C(C)OC(CCC)C
InChI
1S/C7H14O2/c1-4-5-6(2)9-7(3)8/h6H,4-5H2,1-3H3
Clave InChI
GQKZRWSUJHVIPE-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
89.1 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
31.7 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)