Documentos
8.18793
Sigma-Aldrich
2-Nonanol
for synthesis
Sinónimos:
2-Nonanol, Heptyl methyl carbinol
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)6CH(OH)CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
144.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número índice de la CE:
211-065-1
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Análisis
≥98.0% (GC)
mp
-35 °C
densidad
0.82 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C9H20O/c1-3-4-5-6-7-8-9(2)10/h9-10H,3-8H2,1-2H3
Clave InChI
NGDNVOAEIVQRFH-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.821 - 0.823
Identity (IR): passes test
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
204.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
96 °C - closed cup