Merck
17259
Sigma-Aldrich
2-Aminoacetamidine dihydrobromide
≥80.0% (CE)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C2H7N3 · 2HBr
Número de CAS:
Peso molecular:
234.92
Beilstein:
3676692
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥80.0% (CE)
impurezas
≤0.1% toluene (H-NMR)
≤0.5% TBME
≤0.5% acetic acid
mp
227-232 °C
cadena SMILES
Br[H].Br[H].NCC(N)=N
InChI
1S/C2H7N3.2BrH/c3-1-2(4)5;;/h1,3H2,(H3,4,5);2*1H
Clave InChI
SLCZNGZFOVAAED-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
2-Aminoacetamidine dihydrobromide may be used in the synthesis of 2-amino-5-(4-(2-(N-benzyloxycarbonylamino)ethoxy)phenyl)pyradine.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)