8.14676
4,4′-Methylenebis(3-chloro-2,6-diethylaniline)
for synthesis
Sinónimos:
4,4′-Methylenebis(3-chloro-2,6-diethylaniline), Bis-(4-amino-2-chloro-3,5-diethylphenyl)-methane
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
0.01 hPa ( 25 °C)
Nivel de calidad
Análisis
≥97.0% (HPLC)
potencia
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
mp
88-90 °C
solubilidad
slightly soluble 0.02 mg/L
densidad
1.24 g/cm3 at 20 °C
densidad aparente
610‑650 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C21H28Cl2N2/c1-5-12-9-14(18(22)16(7-3)20(12)24)11-15-10-13(6-2)21(25)17(8-4)19(15)23/h9-10H,5-8,11,24-25H2,1-4H3
Clave InChI
VIOMIGLBMQVNLY-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Melting range (lower value): ≥ 88 °C
Melting range (upper value): ≤ 90 °C
Identity (IR): passes test
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 4
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable