167037
3-Methylsalicylic acid
96.0%
Sinónimos:
2-Hydroxy-3-methylbenzoic acid, o-Cresotic acid
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
96.0%
mp
163-165 °C (lit.)
solubilidad
methanol: soluble 5%, clear to slightly hazy (colorlessto faint brown)
cadena SMILES
Cc1cccc(C(O)=O)c1O
InChI
1S/C8H8O3/c1-5-3-2-4-6(7(5)9)8(10)11/h2-4,9H,1H3,(H,10,11)
Clave InChI
WHSXTWFYRGOBGO-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?