Merck
16603
Sigma-Aldrich
O-Methyl-undecaethylene glycol
≥95% (oligomer purity)
Sinónimos:
Methoxyundecaethylene glycol, Monomethoxy-PEG (n=11)
About This Item
Fórmula lineal:
HO(CH2CH2O)11CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
516.62
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥95% (oligomer purity)
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reagent type: cross-linking reagent
cadena SMILES
COCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C23H48O12/c1-25-4-5-27-8-9-29-12-13-31-16-17-33-20-21-35-23-22-34-19-18-32-15-14-30-11-10-28-7-6-26-3-2-24/h24H,2-23H2,1H3
Clave InChI
VWDQSWKLHABGKL-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Francesca Brero et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 10(9) (2020-08-28)
We present a 1H Nuclear Magnetic Resonance (NMR) relaxometry experimental investigation of two series of magnetic nanoparticles, constituted of a maghemite core with a mean diameter dTEM = 17 ± 2.5 nm and 8 ± 0.4 nm, respectively, and coated