16602
Methyl 2-bromohexanoate
≥99.0% (GC)
Sinónimos:
Methyl 2-bromocaproate
About This Item
Productos recomendados
Análisis
≥99.0% (GC)
índice de refracción
n20/D 1.455
densidad
1.289 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
ester
cadena SMILES
CCCCC(Br)C(=O)OC
InChI
1S/C7H13BrO2/c1-3-4-5-6(8)7(9)10-2/h6H,3-5H2,1-2H3
Clave InChI
YGLPDRIMFIXNBI-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
156.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
69 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)