165263
Ethyl 2-ethylacetoacetate
90%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
90%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.421 (lit.)
bp
87-189 °C/743 mmHg (lit.)
densidad
0.981 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
ketone
cadena SMILES
CCOC(=O)C(CC)C(C)=O
InChI
1S/C8H14O3/c1-4-7(6(3)9)8(10)11-5-2/h7H,4-5H2,1-3H3
Clave InChI
OKANYBNORCUPKZ-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
156.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
69 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?