E35400
Ethyl 2-methylacetoacetate
90%
Sinónimos:
Ethyl 2-methyl-3-oxobutanoate
About This Item
Productos recomendados
Análisis
90%
formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.418 (lit.)
bp
187 °C (lit.)
densidad
1.019 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCOC(=O)C(C)C(C)=O
InChI
1S/C7H12O3/c1-4-10-7(9)5(2)6(3)8/h5H,4H2,1-3H3
Clave InChI
FNENWZWNOPCZGK-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- Ethyl 2-methylacetoacetate is used as a substrate in the rhenium-catalyzed synthesis of multisubstituted aromatic compounds.
- It can be employed in the synthesis of coumarin derivatives via Pechmann condensation.
- It undergoes dehydration to yield conjugated alkynyl and allenyl esters.
- It is also used in the total synthesis of chlorotonil A, yangjinhualine A, (+)- and (−)-saudin.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
145.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
63 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter