162876
Dichloromethylene-dimethyliminium chloride
technical grade
Sinónimos:
(Dichloromethylene)dimethylammonium chloride, Phosgeniminium chloride, Vilsmeier reagent
About This Item
Productos recomendados
grado
technical grade
mp
183-187 °C (dec.) (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Cl-].C\[N+](C)=C(\Cl)Cl
InChI
1S/C3H6Cl2N.ClH/c1-6(2)3(4)5;/h1-2H3;1H/q+1;/p-1
Clave InChI
NRNFKRFWZQQDMD-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges