162558
4-Fluoro-2-nitroaniline
97%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
mp
90-94 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
nitro
cadena SMILES
Nc1ccc(F)cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5FN2O2/c7-4-1-2-5(8)6(3-4)9(10)11/h1-3H,8H2
Clave InChI
PUGDHSSOXPHLPT-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
192.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
89 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?