Merck
159379
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoromethyl)phenyl isocyanate
97%
Sinónimos:
α,α,α-Trifluoro-o-tolyl isocyanate
About This Item
Fórmula lineal:
CF3C6H4NCO
Número de CAS:
Peso molecular:
187.12
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.4755 (lit.)
densidad
1.238 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
FC(F)(F)c1ccccc1N=C=O
InChI
1S/C8H4F3NO/c9-8(10,11)6-3-1-2-4-7(6)12-5-13/h1-4H
Clave InChI
GZWGTVZRRFPVAS-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
2-(Trifluoromethyl)phenyl isocyanate may be used in chemical synthesis.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
138.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
59 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)