155306
N1-(6-Indazolyl)sulfanilamide
98%
Sinónimos:
6-Sulfanilamidoindazole
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
mp
193-195 °C (lit.)
cadena SMILES
Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2ccc3cn[nH]c3c2
InChI
1S/C13H12N4O2S/c14-10-2-5-12(6-3-10)20(18,19)17-11-4-1-9-8-15-16-13(9)7-11/h1-8,17H,14H2,(H,15,16)
Clave InChI
RLNLIVBLEZDLMZ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)