Merck
616508
Sigma-Aldrich
3-Nitroaniline-2,4,5,6-d4
98 atom % D
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6D4H2N2O2
Peso molecular:
142.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
98 atom % D
Ensayo
99% (CP)
Formulario
solid
mp
112-114 °C (lit.)
cambio de masa
M+4
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[2H]c1c([2H])c(N)c([2H])c(c1[2H])[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N2O2/c7-5-2-1-3-6(4-5)8(9)10/h1-4H,7H2/i1D,2D,3D,4D
Clave InChI
XJCVRTZCHMZPBD-RHQRLBAQSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
384.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
196.00 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)