Merck
155241
Sigma-Aldrich
1-Methyl-2-piperidinemethanol
98%
Sinónimos:
2-Hydroxymethyl-1-methylpiperidine, NSC 45464
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H15NO
Número de CAS:
Peso molecular:
129.20
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.4823 (lit.)
bp
79-80 °C/7 mmHg (lit.)
densidad
0.984 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CN1CCCCC1CO
InChI
1S/C7H15NO/c1-8-5-3-2-4-7(8)6-9/h7,9H,2-6H2,1H3
Clave InChI
HXXJMMLIEYAFOZ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
The standard molar energy of combustion of 1-Methyl-2-piperidinemethanol has been studied[1].
Aplicación
Reactant for synthesis of:
Selective MCH1R antagonists
Human GnRH receptor antagonists
Dual vascular endothelial growth factor receptor-2 and fibroblast growth factor receptor 1 inhibitors
Radioiodinatable brain imaging agents for CB1 cannabinoid receptor
GABAA receptor agonists at the α3 subunit
Carbamates and N-alkylimidazoles from reaction of carbonyldiimidazoles with alcohols
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
177.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
81 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Standard molar enthalpies of formation of 1-methyl-2-piperidinemethanol, 1-piperidineethanol, and 2-piperidineethanol.
Ribeiro da Silva, et al.
The Journal of Chemical Thermodynamics, 38(11), 1461-1466 (2006)