Merck
15514
Sigma-Aldrich
Boc-Trp-N-carboxyanhydride
≥98.0% (CHN)
Sinónimos:
Nα-Boc-L-tryptophan Nα-carboxy anhydride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H18N2O5
Número de CAS:
Peso molecular:
330.34
Beilstein:
7082757
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
eCl@ss:
32160406
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥98.0% (CHN)
actividad óptica
[α]20/D +78±5°, c = 1% in THF
idoneidad de la reacción
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
~135 °C (dec.)
aplicaciones
peptide synthesis
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1C(Cc2c[nH]c3ccccc23)C(=O)OC1=O
InChI
1S/C17H18N2O5/c1-17(2,3)24-16(22)19-13(14(20)23-15(19)21)8-10-9-18-12-7-5-4-6-11(10)12/h4-7,9,13,18H,8H2,1-3H3/t13-/m0/s1
Clave InChI
WSFZLNNHQNYZNF-ZDUSSCGKSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)