Merck
153834
Sigma-Aldrich
2-Bromoadamantane
98%
Seleccione un Tamaño
5 G
76,10 €
25 G
207,00 €
76,10 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
76,10 €
25 G
207,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H15Br
Número de CAS:
Peso molecular:
215.13
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
76,10 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
98%
Formulario
solid
mp
138-140 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
cadena SMILES
BrC1[C@H]2C[C@@H]3C[C@H](C2)C[C@H]1C3
InChI
1S/C10H15Br/c11-10-8-2-6-1-7(4-8)5-9(10)3-6/h6-10H,1-5H2/t6-,7+,8-,9+,10?
Clave InChI
RCXJARRRXOPXBC-MGPGSJOLSA-N
Aplicación
2-Bromoadamantane was used to study the c-alkylation of phenol[1].
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Non-catalyzed C-alkylation of phenols with cyclic secondary alkyl bromides.
Synthetic Communications, 26(21), 3885-3895 (1996)