138053
1-Adamantanecarbonitrile
97%
Sinónimos:
1-Cyanoadamantane
Seleccione un Tamaño
68,25 €
Precio de catálogo97,50 €Ahorre 30 %Seleccione un Tamaño
About This Item
68,25 €
Precio de catálogo97,50 €Ahorre 30 %Productos recomendados
Ensayo
97%
mp
193-196 °C (lit.)
cadena SMILES
N#CC12CC3CC(CC(C3)C1)C2
InChI
1S/C11H15N/c12-7-11-4-8-1-9(5-11)3-10(2-8)6-11/h8-10H,1-6H2/t8-,9+,10-,11-
Clave InChI
FQFZASRJFRAEIH-BIBSGERRSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?