153613
Pentamethylbenzene
98%
Seleccione un Tamaño
38,57 €
Precio de catálogo55,10 €Ahorre 30 %Seleccione un Tamaño
About This Item
38,57 €
Precio de catálogo55,10 €Ahorre 30 %Productos recomendados
Ensayo
98%
Formulario
solid
bp
231 °C (lit.)
mp
49-51 °C (lit.)
densidad
0.917 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1cc(C)c(C)c(C)c1C
InChI
1S/C11H16/c1-7-6-8(2)10(4)11(5)9(7)3/h6H,1-5H3
Clave InChI
BEZDDPMMPIDMGJ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
195.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
91 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?