Merck
15268
Sigma-Aldrich
N-Boc-diethanolamine
≥98.0% (GC)
Sinónimos:
tert-Butyl N,N-bis(2-hydroxyethyl)carbamate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H19NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
205.25
Beilstein:
4386562
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Para consultas sobre este producto 15268, póngase en contacto con su oficina o distribuidor locales de Merck. Póngase en contacto con el Servicio técnico
Ensayo
≥98.0% (GC)
idoneidad de la reacción
reagent type: cross-linking reagent
índice de refracción
n20/D 1.460
densidad
1.085 g/mL at 20 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N(CCO)CCO
InChI
1S/C9H19NO4/c1-9(2,3)14-8(13)10(4-6-11)5-7-12/h11-12H,4-7H2,1-3H3
Clave InChI
KMUNFRBJXIEULW-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Building block for the synthesis of cationic lipids, nucleosides, etc[1][2]; monomer for synthesis of poly(urethanes)[3]
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
I. Solodin et al.
Synlett, 617-617 (1996)
S C Bergmeier et al.
Nucleosides & nucleotides, 18(2), 227-238 (1999-03-06)
We have prepared a series of novel aza-acyclonucleosides as potential antiviral agents. These compounds were prepared from diethanolamine and the desired purine or pyrimidine base via a Mitsunobu coupling. No antiviral activity was observed against either HSV-1 or HCMV.
J.M. Orban et al.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 37, 3441-3441 (1999)
Cláudia D Raposo et al.
Polymers, 12(1) (2020-01-18)
Doxorubicin-loaded PLGA nanoparticles conjugated with a new galactose-based ligand for the specific recognition by human hepatoma cellular carcinoma cells (Hep G2) were successfully produced. The new targeting compound was selected using molecular docking combined with quantum chemical calculations for modelling