152307
3-Hydroxypyridine-2-carboxylic acid
98%
Sinónimos:
3-Hydroxypicolinic acid, 3-HPA, 3-Hydroxypyridine-2-carboxylic acid
About This Item
Productos recomendados
Análisis
98%
formulario
powder or crystals
mp
213-218 °C (lit.)
cadena SMILES
OC(=O)c1ncccc1O
InChI
1S/C6H5NO3/c8-4-2-1-3-7-5(4)6(9)10/h1-3,8H,(H,9,10)
Clave InChI
BRARRAHGNDUELT-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable