Merck
152234
Sigma-Aldrich
3-Methyl-4-nitroanisole
97%
Sinónimos:
5-Methoxy-2-nitrotoluene
About This Item
Fórmula lineal:
CH3C6H3(NO2)OCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
167.16
Beilstein:
2328600
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
mp
48-50 °C (lit.)
cadena SMILES
COc1ccc(c(C)c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H9NO3/c1-6-5-7(12-2)3-4-8(6)9(10)11/h3-5H,1-2H3
Clave InChI
RTZOGYCMIMOVHU-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
3-Methyl-4-nitroanisole was used in the preparation of enamine[1].
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
446.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
230 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Andrew Tsotinis et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (3)(3), 382-383 (2003-03-05)
The design and expeditious synthesis of two new indole analogs with up to 5-fold potency of that of melatonin is described.