151955
Nitrobenzene-d5
99.5 atom % D
Sinónimos:
Pentadeuteronitrobenzene
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
99.5 atom % D
Nivel de calidad
Ensayo
99% (CP)
Formulario
liquid
lim. expl.
0.34-6.3 % (lit.)
técnicas
NMR: suitable
impurezas
≤0.5% water
water
índice de refracción
n20/D 1.5498 (lit.)
bp
88 °C/12 mmHg (lit.)
mp
6 °C (lit.)
densidad
1.253 g/mL at 25 °C (lit.)
cambio de masa
M+5
cadena SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5NO2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H/i1D,2D,3D,4D,5D
Clave InChI
LQNUZADURLCDLV-RALIUCGRSA-N
Productos recomendados
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 1 Inhalation
Órganos de actuación
Blood
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
190.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
88 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?