Merck
302325
Sigma-Aldrich
2-Chloroethanesulfonyl chloride
96%
Sinónimos:
2-Chloro-1-ethanesulfonyl chloride
About This Item
Fórmula lineal:
ClCH2CH2SO2Cl
Número de CAS:
Peso molecular:
163.02
Beilstein:
1751202
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
presión de vapor
15 mmHg ( 84 °C)
Nivel de calidad
Análisis
96%
formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.493 (lit.)
bp
84-86 °C/15 mmHg (lit.)
densidad
1.56 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
ClCCS(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C2H4Cl2O2S/c3-1-2-7(4,5)6/h1-2H2
Clave InChI
VHCSBTPOPKFYIU-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
2-Chloroethanesulfonyl chloride was used in one-pot sulfonylation/intramolecular thia-Michael protocol for the synthesis of 1,5,2-dithiazepine 1,1-dioxides. It was also used in synthesis of vinylsulfonamides with a furan, carbocyclic, semicyclic or acyclic 1,3-diene moiety.
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Victor O Rogachev et al.
Nature protocols, 1(6), 3076-3087 (2007-04-05)
Vinylsulfonamides with a furan, carbocyclic, semicyclic or acyclic 1,3-diene moiety are synthetized via a domino elimination-amidation reaction of 2-chloroethanesulfonyl chloride. Intramolecular Diels-Alder reaction of these vinylsulfonamides with thermal (toluene, 110 degrees C) or high pressure (dichloromethane, 13 kbar) activation provides
Qin Zang et al.
Heterocycles, 86(2), doi:10-doi:10 (2014-01-05)
A novel one-pot sulfonylation/intramolecular thia-Michael protocol is reported for the synthesis of 1,5,2-dithiazepine 1,1-dioxides. Sulfonylation between cysteine ethyl ester/cysteamine and 2-chloroethanesulfonyl chloride, followed by