Merck
14931
Sigma-Aldrich
Boc-(S)-α-(4-fluorobenzyl)-Pro-OH
≥98.0% (HPLC)
Sinónimos:
(S)-1-Boc-2-(4-fluorobenzyl)-2-pyrrolidinecarboxylic acid, Boc-α-(4-fluorobenzyl)-D-proline
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H22FNO4
Número de CAS:
Peso molecular:
323.36
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nombre del producto
Boc-(S)-α-(4-fluorobenzyl)-Pro-OH, ≥98.0% (HPLC)
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
Formulario
powder or crystals
color
white to almost white
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC[C@]1(Cc2ccc(F)cc2)C(O)=O
InChI
1S/C17H22FNO4/c1-16(2,3)23-15(22)19-10-4-9-17(19,14(20)21)11-12-5-7-13(18)8-6-12/h5-8H,4,9-11H2,1-3H3,(H,20,21)/t17-/m0/s1
Clave InChI
AWTXCFLBYUGCEW-KRWDZBQOSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Proline analogues are promising candidates for tuning the biological, pharmaceutical, or physicochemical properties of naturally occuring, as well as de novo designed, linear, and, cyclic peptides.