Documentos
8.54193
Sigma-Aldrich
L-Pyroglutamic acid pentachlorophenyl ester
Novabiochem®
Sinónimos:
L-Pyroglutamic acid pentachlorophenyl ester, L-Pyroglutamatic acid pentachlorophenyl ester, Pentachlorophenyl pyroglutamate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H6Cl5NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
377.44
Código UNSPSC:
12352209
Número índice de la CE:
249-360-2
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Línea del producto
Novabiochem®
formulario
powder
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
fabricante / nombre comercial
Novabiochem®
mp
185-190 °C
aplicaciones
peptide synthesis
temp. de almacenamiento
15-25°C
InChI
1S/C11H6Cl5NO3/c12-5-6(13)8(15)10(9(16)7(5)14)20-11(19)3-1-2-4(18)17-3/h3H,1-2H2,(H,17,18)/t3-/m0/s1
Clave InChI
ZKGMBAZWQLUSMW-VKHMYHEASA-N
Descripción general
Useful derivative for introduction of Pyr without risk of formation Pyr oligomers.
Nota de análisis
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=2% in DMF): 19.0 - 22.0 °
DCU (DC (0003)): ≤ 2 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Información legal
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Proline analogues are promising candidates for tuning the biological, pharmaceutical, or physicochemical properties of naturally occuring, as well as de novo designed, linear, and, cyclic peptides.