Merck
148296
Sigma-Aldrich
trans-1,2-Cyclohexanedicarboxylic anhydride
97%
Sinónimos:
trans-Cyclohexane-1,2-dicarboxylic acid anhydride, trans-Hexahydro-1,3-isobenzofurandione, trans-Hexahydrophthalic anhydride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H10O3
Número de CAS:
Peso molecular:
154.16
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Para consultas sobre este producto 148296, póngase en contacto con su oficina o distribuidor locales de Merck. Póngase en contacto con el Servicio técnico
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
145-147 °C (lit.)
cadena SMILES
O=C1OC(=O)[C@H]2CCCC[C@H]12
InChI
1S/C8H10O3/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)8(10)11-7/h5-6H,1-4H2/t5-,6-/m0/s1
Clave InChI
MUTGBJKUEZFXGO-WDSKDSINSA-N
Pictogramas
Health hazardCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)